Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
83.35€ - 955.00€
Especificaciones
Descripción | Tubos de plástico de base redonda |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11748868
|
Thermo Scientific™
RT15 |
0,6 mL | 1000 |
955.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13015723
|
Thermo Scientific™
RT20 |
1,0 mL | 1000 | N/A | |||||
12842863
|
Thermo Scientific™
30908 |
2.5 mL | 2500 | N/A | |||||
11708988
|
Thermo Scientific™
RT25 |
2.7 mL | 500 | N/A | |||||
11778908
|
Thermo Scientific™
RT30 |
4.9 mL | 250 | N/A | |||||
12852863
|
Thermo Scientific™
30932 |
11,0 mL | 1500 | N/A | |||||
Descripción
Evite los peligros del vidrio con esta alternativa segura y práctica. Los tubos de base redonda de plástico de Thermo Scientific™ Sterilin™ están fabricados con poliestireno virgen.
- Adecuado para muestras de entre 0,6 y 11 ml
- No se suministran estériles
Especificaciones
Tubos de plástico de base redonda | |
Poliestireno | |
No estéril |