Learn More
Buerkle™ Cuchara SteriPlast™/LaboPlast™ Bio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Adecuada para tomar muestras de líquidos y medios viscosos, así como polvos y granulados. La cuchara tiene un fondo muy liso y esquinas redondeadas. Esto permite llegar a cualquier esquina de un recipiente o tomar el medio directamente desde la parte inferior del recipiente.
Marca:  Buerkle™ 5379-1026
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17238640
  • 35.25€ / paquete de 10
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Producto fabricado con materias primas renovables
  • Bio-PE, blanco
  • Envasado individual
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
30 mL
Estéril
300 mm
Bio-PE
Mango largo
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA