Learn More
Buerkle™ Cuchara SteriPlast™/LaboPlast™ Bio
Adecuada para tomar muestras de líquidos y medios viscosos, así como polvos y granulados. La cuchara tiene un fondo muy liso y esquinas redondeadas. Esto permite llegar a cualquier esquina de un recipiente o tomar el medio directamente desde la parte inferior del recipiente.
28.50€ - 35.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | Bio-PE |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Incluye | Mango largo |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17218640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0026 |
No estéril |
28.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17238640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1026 |
Estéril |
35.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Producto fabricado con materias primas renovables
- Bio-PE, blanco
- Envasado individual
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
30 mL | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
Bio-PE | |
Mango largo | |
Sí | |
300 mm |