Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™
Se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas. El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
Marca: Buerkle™ 5378-5013
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La pala de muestreo con mango largo se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas.
- El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
- Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente.
- PS, blanco
- Envasado individual
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
50 mL | |
No estéril | |
300 mm |
Poliestireno | |
Mango largo | |
Sí | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |