Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™
Se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas. El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
28.85€ - 37.25€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17288630
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5013 |
No estéril | 50 mL |
28.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17298630
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5014 |
Estéril | 50 mL |
35.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17290604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5018 |
Estéril | 100 mL |
37.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17280604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5017 |
No estéril | 100 mL |
29.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- La pala de muestreo con mango largo se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas.
- El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
- Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente.
- PS, blanco
- Envasado individual
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Poliestireno | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
300 mm |