Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rodamientos del agitador con junta doble dinámica
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los rodamientos del agitador con junta doble dinámica Lenz Laborglasinstrumente™ son ideales para su uso con aplicaciones bajo vacío o con una ligera sobrepresión.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06306204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una guía ampliada para reducir las vibraciones y prolongar la vida útil
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- PTFE (juntas)
Especificaciones
16 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Junta (NS) 29/32 | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |