Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rodamientos del agitador con junta doble dinámica
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los rodamientos del agitador con junta doble dinámica Lenz Laborglasinstrumente™ son ideales para su uso con aplicaciones bajo vacío o con una ligera sobrepresión.
425.00€ - 443.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 16 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Material (sello) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11913931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06306206 |
Junta (NS) 45/46 |
443.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11993921
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06306204 |
Junta (NS) 29/32 |
425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Con una guía ampliada para reducir las vibraciones y prolongar la vida útil
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- PTFE (juntas)
Especificaciones
16 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |