Learn More
Fisherbrand™ Ejes agitadores de acero inoxidable con hélices
Excelente para producir flujos axiales en recipientes de arriba a abajo. Los ejes de agitación de acero inoxidable Fisherbrand™ con hélices se utilizan con unidades de agitador de varilla.
Marca:  Fisherbrand™ 37020-9055
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15123007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
Propulsor, 63,5 mm
1 unidad
610mm
Eje