Learn More
Fisherbrand™ Ejes agitadores de acero inoxidable con hélices
Excelente para producir flujos axiales en recipientes de arriba a abajo. Los ejes de agitación de acero inoxidable Fisherbrand™ con hélices se utilizan con unidades de agitador de varilla.
135.00€ - 359.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15103007
|
Fisherbrand™
37020-9053 |
305mm | Propulsor, 63,5 mm | N/A | |||||
15143007
|
Fisherbrand™
37020-9057 |
457mm | Hélice, 108 mm | N/A | |||||
15113007
|
Fisherbrand™
37020-9054 |
457mm | Propulsor, 63,5 mm | N/A | |||||
15123007
|
Fisherbrand™
37020-9055 |
610mm | Propulsor, 63,5 mm | N/A | |||||
15133007
|
Fisherbrand™
37020-9056 |
762mm | Propulsor, 63,5 mm | N/A | |||||
Description
- Disponibles en diversos tamaños
- Resistentes a la corrosión
Specifications
1 unidad | |
Eje |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction