Learn More
Cole-Parmer™ Aguja de acero inoxidable Stuart™
Keep your sample concentrator up and running with these Needles.
Marca: Cole-Parmer™ 36620-97
823.52 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con los concentradores de muestras Techne™
- Agujas de acero inoxidable de alta calidad
- Se venden en paquetes de 100
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Aguja | |
Paquete de 100 | |
127 mm |