Learn More
Cole-Parmer™ Aguja de acero inoxidable Stuart™
Keep your sample concentrator up and running with these Needles.
646.00€ - 1305.00€
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11426578
|
Cole-Parmer™
36620-96 |
Acero inoxidable | 76 mm |
646.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11436578
|
Cole-Parmer™
36620-97 |
Acero inoxidable | 127 mm |
908.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11446578
|
Cole-Parmer™
36620-99 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 76 mm |
1305.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11456578
|
Cole-Parmer™
36620-98 |
PTFE | 127 mm |
1120.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Maintain your sample concentrator with the following needles.
Especificaciones
Aguja | |
Paquete de 100 |