Learn More
Ácido succínico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
43.00€ - 149.00€
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12377093
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
219552500
250g Frasco de plástico
43.00€
250 g
10388590
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
219550010
1kg Frasco de plástico
149.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
110-15-6
118.09
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
1110
ácido butanodióico
C4H6O4
MFCD00002789
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CHEBI:15741
OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Succinic acid
110-15-6
de 235,0 °C
99+%
HO2CCH2CH2CO2H
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
ácido butanodióico
1110
118.09
Reactivo ACS
Polvo cristalino
p.a.
De 185,0 °C a 190,0 °C
Blanco
C4H6O4
MFCD00002789
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
OC(=O)CCC(O)=O
118.09
CHEBI:15741
≥99.0%
de 206 °C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-740-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WM4900000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Succinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butanedioic acid