Learn More
Buerkle™ Cabezales de succión para Mini ViscoSampler™
El cabezal de succión de acero inoxidable V4A Buerkle™ es un cabezal de succión reemplazable para su uso con Mini ViscoSampler de Buerkle™.
Marca: Buerkle™ 5341-1004
48.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cabezales de succión reemplazables para Mini ViscoSampler
Especificaciones
Cabezal de succión | |
Esterilizable en autoclave | |
Taladro de 4 mm |
Acero inoxidable (V4A) | |
Taladro de succión de 4 mm | |
Mini ViscoSampler |