Learn More
Buerkle™ Cabezales de succión para Mini ViscoSampler™
El cabezal de succión de acero inoxidable V4A Buerkle™ es un cabezal de succión reemplazable para su uso con Mini ViscoSampler de Buerkle™.
60.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Cabezal de succión |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V4A) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Mini ViscoSampler |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10772521
|
Buerkle™
5341-1002 |
Taladro de 2 mm |
60.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10544041
|
Buerkle™
5341-1004 |
Taladro de 4 mm |
60.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10329920
|
Buerkle™
5341-1006 |
Taladro de 6 mm |
60.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cabezales de succión reemplazables para Mini ViscoSampler
Especificaciones
Cabezal de succión | |
Acero inoxidable (V4A) | |
Esterilizable en autoclave | |
Mini ViscoSampler |