Learn More
Naranja Sudán G, puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 190170010
1072.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 1 kg |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
2051-85-6 | |
214.22 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
5921655 | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 |
C12H10N2O2 | |
MFCD00002275 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
(4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona |
Especificaciones
Sudan orange G | |
2051-85-6 | |
MFCD00002275 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 | |
214.22 | |
214.22 | |
Frasco de vidrio | |
Rojo a naranja | |
Polvo |
Pure | |
C12H10N2O2 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
Auténtico | |
(4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona | |
5921655 | |
Extra puro | |
Complies | |
1 kg |
Seguridad y manipulación
- Sudan Orange G
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.