Learn More
Naranja Sudán G, puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
23.75€ - 1080.00€
CAS | 2051-85-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H10N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
Número MDL | MFCD00002275 |
Clave InChI | PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N |
Sinónimo | C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 |
PubChem CID | 5921655 |
Nombre IUPAC | (4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona |
SMILES | OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10736822
|
Thermo Scientific Acros
190170050 |
5 g | Frasco de vidrio |
23.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10481582
|
Thermo Scientific Acros
190170250 |
25 g | Frasco de vidrio |
66.65€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10350494
|
Thermo Scientific Acros
190171000 |
100 g | Frasco de vidrio |
183.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10301394
|
Thermo Scientific Acros
190170010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
1080.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
2051-85-6 | |
214.22 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
5921655 | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 |
C12H10N2O2 | |
MFCD00002275 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
(4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona |
Especificaciones
Sudan orange G | |
2051-85-6 | |
MFCD00002275 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 | |
214.22 | |
214.22 | |
Complies | |
Polvo |
Pure | |
C12H10N2O2 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
Auténtico | |
(4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona | |
5921655 | |
Extra puro | |
Rojo a naranja |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ9027500.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sudan Orange G
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.