Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
Super Polx™ SWSE is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
892.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Surface Wiper |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Un solo uso |
Tela | 1-ply |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15540682
![]() |
Berkshire
SPSWSE121210 |
30 cm |
892.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Especificaciones
Surface Wiper | |
No esterilizable en autoclave | |
1-ply |
Poliéster | |
Un solo uso | |
No estéril |