Learn More
Syngene™ Módulo de luz UV Epi
GREENER_CHOICE
Software GeneSys controlado para todos los requisitos de fluorescencia. El módulo de luz UV Epi Syngene™ es un módulo de luz opcional con cámara de alta resolución. Sistema de documentación y análisis de geles
Marca:  Syngene™ EPI-MOD-SW
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12804058
  • 1309.03€ / cada uno
Descripción
La nueva generación de G:BOX con cámara de alta resolución y software GeneSys controlado por aplicación para todos los requisitos de fluorescencia.
Sistema de documentación y análisis de geles
  • Sistema modular
  • Sala oscura hermética a la luz apta para fluorescencia y actualizable para quimioluminiscencia
  • Cámara de 3,8 MP y 16 bits con enfoque automático, exposición automática y captura en serie
  • Control de integración: Capture bandas tenues o funciones de cualquier gel
  • Campo neutro para la corrección de fondo
  • Opciones de selección de filtros para la detección de una amplia gama de colorantes y tinciones
  • El software GeneSys incluye una base de datos de cientos de aplicaciones
  • El sistema incluye una lente de zoom accionada por motor de serie y una rueda de filtro accionada por motor
  • La iluminación interna procede de un transiluminador UV opcional o de un modelo LED de luz azul para ampliar aún más las aplicaciones posibles con G:BOX F3
  • Con copias ilimitadas de software de análisis GeneTools
Aplicaciones:
  • Geles de electroforesis: bromuro de etidio, azul de Coomassie, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond y Deep Purple™
  • Fluorescencia ampliada: para su uso con el módulo de iluminación EPI RGB
  • Placas de agar
  • Células en matraces
  • Autorradiografías
  • Membranas
  • Manchas y slot blots
  • Placas de TLC
  • Placas de microvaloración
  • Matrices de gran tamaño
Especificaciones
Especificaciones
Fijo
254 nm
Sistemas G:BOX
Luz UV Epi, onda corta