Learn More
Syngene™ Módulo de luz UV Epi
GREENER_CHOICE
Software GeneSys controlado para todos los requisitos de fluorescencia. El módulo de luz UV Epi Syngene™ es un módulo de luz opcional con cámara de alta resolución. Sistema de documentación y análisis de geles
1309.03€ - 1309.37€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas G:BOX
Intensidad Fijo
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
12844068
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-MWSW
302 nm, 254 nm
1309.03€
cada uno
12834068
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-SWLW
254 nm, 365 nm
1309.03€
cada uno
12804058
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-SW
254 nm
1309.03€
cada uno
12824068
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-MWLW
302 nm, 365 nm
1309.03€
cada uno
12884048
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-MW
302 nm
1309.37€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Añadir a la cesta
12894048
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Syngene™
EPI-MOD-LW
365 nm
1309.03€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Sistema modular
  • Sala oscura hermética a la luz apta para fluorescencia y actualizable para quimioluminiscencia
  • Cámara de 3.8 MP y 16 bits con enfoque automático, exposición automática y captura en serie
  • Control de integración: Capture bandas tenues o funciones de cualquier gel
  • Campo neutro para la corrección de fondo
  • Opciones de selección de filtros para la detección de una amplia gama de colorantes y tinciones
  • El software GeneSys incluye una base de datos de cientos de aplicaciones
  • El sistema incluye una lente de zoom accionada por motor de serie y una rueda de filtro accionada por motor
  • La iluminación interna procede de un transiluminador UV opcional o de un modelo LED de luz azul para ampliar aún más las aplicaciones posibles con G:BOX F3
  • Geles de electroforesis: bromuro de etidio, azul de Coomassie, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond y Deep Purple™
  • Fluorescencia ampliada: para su uso con el módulo de iluminación EPI RGB
  • Placas de agar
  • Células en matraces
  • Autorradiografías
  • Membranas
  • Manchas y slot blots
  • Placas de TLC
  • Placas de microvaloración
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas G:BOX
Fijo