Learn More
Lámina de tántalo, 0,5 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica sin incluir Nb), Thermo Scientific Chemicals
Forma: aprox. 5,19 g/25 x 25 mm
92.06€ - 2354.72€
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Ta |
Peso molecular (g/mol) | 180.95 |
Número MDL | MFCD00011252 |
Clave InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nombre IUPAC | tántalo |
SMILES | [Ta] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11385808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010355.FF |
25 x 25 mm |
92.06€
25 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010355.FI |
50 x 50 mm |
243.21€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11395808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010355.GH |
100 x 100 mm |
759.78€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11375808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010355.GW |
200 x 200 mm |
2354.72€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tántalo |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Especificaciones
Tantalum | |
Annealed | |
Gray to silver foil | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Lámina, 0,5 mm de grosor |
Gris a plata | |
7440-25-7 | |
99.95% (Metals basis excluding Nb) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tántalo | |
23956 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes