Learn More
Tereftalamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
49.00€ - 200.00€
CAS | 6051-62-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N4O2 |
Peso molecular (g/mol) | 194.194 |
Número MDL | MFCD00174328 |
Clave InChI | JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide |
PubChem CID | 606612 |
Nombre IUPAC | N-[amino-[4-[amino(nitroso)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]hidroxilamina |
SMILES | C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
6051-62-3 | |
194.194 | |
JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N | |
606612 | |
C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO |
C8H10N4O2 | |
MFCD00174328 | |
terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide | |
N-[amino-[4-[amino(nitroso)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]hidroxilamina |
Especificaciones
Terephthalamidoxime | |
C8H10N4O2 | |
terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide | |
C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO | |
194.194 | |
194.19 |
6051-62-3 | |
MFCD00174328 | |
JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N | |
N-[amino-[4-[amino(nitroso)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]hidroxilamina | |
606612 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes