Learn More
Cloruro de terc-butilacetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
31.36€ - 334.67€
CAS | 7065-46-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H11ClO |
Peso molecular (g/mol) | 134.61 |
Número MDL | MFCD00000737 |
Clave InChI | BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 |
PubChem CID | 81514 |
Nombre IUPAC | cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo |
SMILES | CC(C)(C)CC(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10094093
|
Thermo Scientific Acros
107790100 |
10 mL | Frasco de vidrio |
31.36€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10705751
|
Thermo Scientific Acros
107790500 |
50 mL | Frasco de vidrio |
81.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10599990
|
Thermo Scientific Acros
107792500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
334.67€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7065-46-5 | |
134.61 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
81514 | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl |
C6H11ClO | |
MFCD00000737 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo |
Especificaciones
tert-Butylacetyl chloride | |
7065-46-5 | |
0.9600g/mL | |
21°C | |
99% | |
(CH3)3CCH2COCl | |
MFCD00000737 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo | |
81514 | |
99% |
99% | |
De incoloro a amarillo | |
127.0°C to 129.0°C | |
Auténtico | |
C6H11ClO | |
1.4210 to 1.4230 | |
0.96 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl | |
134.61 | |
134.61 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
Declaración de GHS P
Usar gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 230-356-4
Recommended Storage : Refrigerador + 4 °C