Learn More
Texwipe™ Recambios de repuesto AlphaMop™
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marca: Texwipe™ TX7108H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Recambio de repuesto | |
No esterilizable en autoclave | |
No |
No estéril | |
AlphaMop | |
Termoplástico |