Learn More
Texwipe™ Recambios de repuesto AlphaMop™
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
91.50€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de repuesto
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) AlphaMop
Color-coded No
Material Thermoplastic
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilizables en autoclave Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilizables en autoclave Precio Cantidad y disponibilidad  
17915241
Ver documentos
Texwipe™
TX7108AH
Autoclavable
115.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Añadir a la cesta
15633249
Ver documentos
Texwipe™
TX7108H
No esterilizable en autoclave
91.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El recambio de fregona de gran tamaño permite una mayor cobertura de superficie y unos resultados de limpieza más rápidos
  • El sistema de cambio rápido permite al usuario sustituir las fundas/almohadillas con frecuencia, de acuerdo con estrictos protocolos de limpieza
  • La almohadilla de poliéster asegura que la funda de fregona se ajuste a las superficies para una limpieza uniforme
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Recambio de repuesto
    AlphaMop
    Thermoplastic