Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Thinline en paquetes de tubos
Para muestras de tejido de biopsia. Los casetes tienen una bisagra de tapa delantera, tapas acopladas en el mismo color y son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™
Marca:  Epredia™ B851737PK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16384116
  • 224.00€ / paquete de 750
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cuadrados pequeños
750/Paq.
Para su uso con impresoras PrintMate™
Tapa acoplada, bisagra delantera
Rosa
Casete para biopsia Thinline
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Casetes para biopsia Thinline en paquetes de tubos > Rosa