Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Thinline en paquetes de tubos
Para muestras de tejido de biopsia. Los casetes tienen una bisagra de tapa delantera, tapas acopladas en el mismo color y son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™
224.00€
Especificaciones
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Tipo de tapón Tapa acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16304116
Ver documentos
Epredia™
B851737BE
Beige
224.00€
paquete de 750
16314116
Ver documentos
Epredia™
B851737BL
Azul
224.00€
paquete de 750
16324116
Ver documentos
Epredia™
B851737GN
Verde
224.00€
paquete de 750
16334116
Ver documentos
Epredia™
B851737GY
Gris
224.00€
paquete de 750
16354116
Ver documentos
Epredia™
B851737LG
Verde claro
224.00€
paquete de 750
16364116
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851737LI
Lila
224.00€
paquete de 750
16374116
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851737OR
Naranja
224.00€
paquete de 750
16384116
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851737PK
Rosa
224.00€
paquete de 750
16394116
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851737TN
Canela
224.00€
paquete de 750
16304126
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851737WH
Blanco
224.00€
paquete de 750
Description
Description
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Specifications
Specifications
Cuadrados pequeños
Casete para biopsia Thinline
750/Paq.
Tapa acoplada, bisagra delantera
Para su uso con impresoras PrintMate™
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.