Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca para la minibomba de disolvente
Adaptador de rosca para la bomba de disolvente Buerkle™ Mini.
Marca:  Buerkle™ 0006-4003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15302265
  • 49.80€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para usar con la bomba de disolvente Buerkle Mini
  • Fabricación en ETFE
  • Rosca externa: GL 45
Especificaciones
Especificaciones
Minibomba de disolvente
ETFE
GL45-GL32
Adaptador de rosca