Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca para la minibomba de disolvente
Adaptador de rosca para la bomba de disolvente Buerkle™ Mini.
49.80€ - 53.20€
Especificaciones
Para utilizar con | Minibomba de disolvente |
---|---|
Tipo | Adaptador de rosca |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15302265
|
Buerkle™
0006-4003 |
GL45-GL32 | ETFE |
49.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15382255
|
Buerkle™
0006-4002 |
GL45-GL38 | ETFE |
49.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15362255
|
Buerkle™
0006-4000 |
GL45-S40 | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
53.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Para usar con la bomba de disolvente Buerkle Mini
- Fabricación en ETFE
- Rosca externa: GL 45
Especificaciones
Minibomba de disolvente | |
Adaptador de rosca |