Learn More
Sal sódica azul de timol, solución acuosa al 0,04 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
24.65€ - 42.95€
CAS | 62625-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C27H29NaO5S |
Peso molecular (g/mol) | 488.57 |
Número MDL | MFCD00151093 |
Clave InChI | OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M |
PubChem CID | 23692293 |
Nombre IUPAC | sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11388957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.AE |
100 mL |
24.65€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11430151
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.AP |
500 mL |
42.95€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11398957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.M0 |
6 x 100 mL | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
62625-21-2 | |
488.57 | |
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M | |
sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato |
C27H29NaO5S | |
MFCD00151093 | |
23692293 | |
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O |
Especificaciones
Thymol Blue sodium salt | |
0.04% w/v aq. soln. | |
MFCD00151093 | |
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O | |
488.57 | |
488.58 | |
0.979 g/mL |
62625-21-2 | |
C27H29NaO5S | |
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M | |
sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato | |
23692293 | |
Odorless | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-973-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes