Learn More
Fisherbrand™ Unidades de limpieza ultrasónicas Transsonic TI-H
Proporciona el método de limpieza más reciente para la industria, el laboratorio y el taller. Las unidades de limpieza ultrasónicas Fisherbrand™ Transsonic TI-H tienen un diseño ergonómico para un funcionamiento y control sencillos girando los mandos para sonido, potencia, temperatura y frecuencia.
Marca: Fisherbrand™ 2390100010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Modos de desgasificación y barrido
- Con frecuencias variables para una limpieza intensiva o suave
- Todas las unidades están aisladas del calor y del sonido
- Utiliza un acero inoxidable especial resistente a la cavitación en todos los tanques
- Limpieza potente y respetuosa con el medio ambiente
Especificaciones
Acero inoxidable | |
50Hz | |
3.5L | |
370 x 340 x 300 mm (Al. x An. x Pr.) | |
Perfecto para superficies duras de metal y vidrio en la industria, taller y fabricación de joyas (solo piedras preciosas) | |
150mm | |
TI-H-5 | |
500w | |
340mm |
15 min y continuo | |
230 V CA | |
300mm | |
230 VCA, 50 Hz, 500 W | |
370mm | |
Cestillo de acero inoxidable de dimensiones internas 90 × 200 × 100 mm (Al. × An. × Pr.), cubierta de acero inoxidable | |
De 30 °C a 80 °C | |
10,5kg | |
MF3 |