Learn More
Fisherbrand™ Unidades de limpieza ultrasónicas Transsonic TI-H
Proporciona el método de limpieza más reciente para la industria, el laboratorio y el taller. Las unidades de limpieza ultrasónicas Fisherbrand™ Transsonic TI-H tienen un diseño ergonómico para un funcionamiento y control sencillos girando los mandos para sonido, potencia, temperatura y frecuencia.
1890.00€ - 2490.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Temporizador | 15 min y continuo |
Frecuencia | 50Hz |
Tensión | 230 V CA |
Para utilizar con (aplicación) | Perfecto para superficies duras de metal y vidrio en la industria, taller y fabricación de joyas (solo piedras preciosas) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10584132
|
Fisherbrand™
2390400020 |
16.8L | TI-H-20 | MF2 | N/A | ||||
10350742
|
Fisherbrand™
2390300020 |
12.2L | TI-H-15 | MF2 | N/A | ||||
10770303
|
Fisherbrand™
2390200020 |
8.6L | TI-H-10 | MF2 | N/A | ||||
10450212
|
Fisherbrand™
2390100020 |
3.5L | TI-H-5 | MF2 | N/A | ||||
10710693
|
Fisherbrand™
2390300010 |
12.2L | TI-H-15 | MF3 | N/A | ||||
10611032
|
Fisherbrand™
2390400010 |
16.8L | TI-H-20 | MF3 | N/A | ||||
10157431
|
Fisherbrand™
2390100010 |
3.5L | TI-H-5 | MF3 | N/A | ||||
10691022
|
Fisherbrand™
2390200010 |
8.6L | TI-H-10 | MF3 | N/A | ||||
Descripción
- Modos de desgasificación y barrido
- Con frecuencias variables para una limpieza intensiva o suave
- Todas las unidades están aisladas del calor y del sonido
- Utiliza un acero inoxidable especial resistente a la cavitación en todos los tanques
- Limpieza potente y respetuosa con el medio ambiente
Especificaciones
Acero inoxidable | |
50Hz | |
Perfecto para superficies duras de metal y vidrio en la industria, taller y fabricación de joyas (solo piedras preciosas) |
15 min y continuo | |
230 V CA | |
De 30 °C a 80 °C |