Learn More
Óxido de titanio(IV), 20-35 % en dispersión coloidal de H2O, Thermo Scientific Chemicals
Protección UV en revestimientos transparentes
65.93€ - 359.79€
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Ti |
Peso molecular (g/mol) | 79.87 |
Número MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clave InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nombre IUPAC | dioxotitanio |
SMILES | O=[Ti]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11475250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.36 |
500 g |
65.93€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A1 |
1 kg |
92.66€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A7 |
5 kg |
359.79€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitanio |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Especificaciones
368°C | |
Colloidal dispersion | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitanio | |
26042 | |
79.9 | |
1.26 g/mL |
Titanium (IV) oxide | |
13463-67-7 | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
20 to 35% in H2O |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351
Susceptible de provocar cáncer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes