Learn More
Sulfato de óxido de titanio(IV) ácido sulfúrico hidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
106.00€ - 313.00€
CAS 123334-00-9
Fórmula molecular TiOSO4.xH2O + H2SO4
Número MDL MFCD00011270
Sinónimo Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11354507
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.36
500 g
106.00€
500 g
11344507
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.A3
2 kg
313.00€
2 Kg
Descripción
Descripción
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
123334-00-9
TiOSO4.xH2O + H2SO4
MFCD00011270
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Especificaciones
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Blanco
TiOSO4.xH2O + H2SO4
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
123334-00-9
Polvo de malla -10
MFCD00011270
Soluble in water.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes