Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Gloves
BIOPHARMA
El guante TouchNTuff™ 83-300 Ansell™ es un guante que ofrece el rendimiento del látex de caucho natural sin riesgo de sufrir una reacción alérgica.
Marca:  Ansell™ 83300060
646.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15945011
  • 913.00€ / 200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
  • Aptos con entornos de sala limpia de clase 100 (ISO 5) y grado A
  • Sensación de segunda piel para mayor comodidad
  • Diseño de poliisopropeno sin látex
  • Previene las alergias de tipo I
  • Puño largo
  • Los puños tienen un recorte con tecnología Surfit™
  • AQL: 0,65
  • Se recomienda usar de dos en dos
  • La superficie interna del guante está revestida
  • Anatómico y con los dedos curvos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ASTM D2577 y con marcado CE0493
Superficie exterior del guante lisa
Blanco
Poliisopreno
6
0,17 mm
Tipo B
Sí
Smooth
Bolsa de polietileno
11,6 in
Yes
Laboratory
Yes
Guantes desechables
0,25 mil
Sí
KPT
Con reborde
Unlined
20 pares
295 mm