Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Gloves
BIOPHARMA
El guante TouchNTuff™ 83-300 Ansell™ es un guante que ofrece el rendimiento del látex de caucho natural sin riesgo de sufrir una reacción alérgica.
913.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D2577 y con marcado CE0493
Chlorinated Yes
Descripción Superficie exterior del guante lisa
Aplicaciones Laboratory
Color Blanco
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15935011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300055
5,5
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15945011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300060
6
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15955011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300065
6,5
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15965011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300070
7
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15975011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300075
7,5
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15985011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300080
8
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15995011
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300085
8,5
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15905021
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell™
83300090
9
913.00€
200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Added comfort with second skin feel
  • Latex-free polyisoprene performance
  • Prevents Type I allergies
  • Extended cuff
  • Cuff style is beaded with Surefit™ Technology
  • Freeedom from holes 0.65 AQL
  • Double glove recommended
  • Internal glove surface is coated
  • Anatomic with curved fingers
Especificaciones
Especificaciones
ASTM D2577 y con marcado CE0493
Superficie exterior del guante lisa
Blanco
Poliisopreno
0,25 mil
Sí
KPT
Con reborde
Unlined
20 pares
295 mm
Yes
Laboratory
Yes
Guantes desechables
0,17 mm
Tipo B
Sí
Smooth
Bolsa de polietileno
11,6 in