Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster mate Brady B-489 con adhesivo agresivo se utilizan con la impresora BMP71.
Marca: Brady™ 114800
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
500/rollo | |
1,5 x 0,5 in. (W x H) | |
De -40 °C a +120 °C | |
0,112 mm | |
12,70 x 38,10 mm | |
12,70 mm |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-489) | |
Seguimiento de activos; etiquetado de códigos de barras; ID de equipos y componentes, ID general e industrial; etiquetado de paneles; placas de clasificación; ID de datos y voz | |
1 | |
Rectángulo | |
38,1 x 12,7 mm (An x Al) | |
0,0044 in | |
15,88 mm | |
38,10 mm |