Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster mate Brady B-489 con adhesivo agresivo se utilizan con la impresora BMP71.
61.90€ - 72.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Homologado por UL, con aprobación CSA |
---|---|
Descripción | Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11731725
|
Brady™
114947 |
1 x 0,5 in. (W x H) | N/A | ||||||
11737364
|
Brady™
114800 |
1,5 x 0,5 in. (W x H) | N/A | ||||||
11717284
|
Brady™
114817 |
1,5 x 1,5 pulg | N/A | ||||||
11717114
|
Brady™
114829 |
4 x 1,9 in. (W x H) | N/A | ||||||
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-489) | |
Seguimiento de activos; etiquetado de códigos de barras; ID de equipos y componentes, ID general e industrial; etiquetado de paneles; placas de clasificación; ID de datos y voz | |
0,0044 in |