Learn More
Fisherbrand™ Registradores gráficos de temperatura Traceable™
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
Marca:  Fisherbrand™ 90029-85
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11719795
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Una pila alcalina AA
Descripción
Descripción
Proporciona un registro permanente, que es fácil de leer, duplicar, enviar por fax, escanear y archivar.Los registradores gráficos de temperatura Traceable Fisherbrand son registradores desechables de un solo uso para controlar las temperaturas en refrigeradores, salas de suministro, almacenes de alimentos, almacenes de productos químicos, cuartos de animales, incubadoras, mercancías en tránsito, cámaras transitables, materiales biológicos y plantas de fabricación.
  • Caja de plástico ABS resistente a golpes
  • Acabe con los bolígrafos desordenados, los instrumentos caros, el software confuso y la formación
  • Muestre la temperatura tanto en °F como en C° en el gráfico grande de diámetro de 14 cm
  • El motor accionado por batería gira la tabla con una precisión de ± 1 segundo por día
  • El gráfico de fácil lectura muestra la temperatura y la hora/día de la incidencia
  • La ventana transparente del registrador permite ver la temperatura actual y el historial
  • Registros para 5, 10 o 40 días
  • El gráfico, el marcador y la batería están precargados: simplemente tire de la pestaña para comenzar el registro
  • El sellado a prueba de manipulación mantiene la integridad de la unidad y los resultados
  • La caja mide 3,87 × 2,5 × 5,25 pulgadas (An x P x Al) (13,3 × 9,8 × 6,4 cm)
Información de órdenes
Peso: 312 g (11 oz); Medidas de la funda de 13.3 de L x 9.8 de An x 6.4 cm de Al cm (5.25 x 3.87 x 2.5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
± 1°C/± 2°F
Alcalinas AA
-20°F a +100°F
6,4cm
5 días
-28° a +38°C
312 g
9,8cm
ISO 17025, NIST
Registrador de 40 días
2,5 in
Una pila alcalina «AA»”“
Bimetálico
11 oz
3,87 in