Learn More
Fisherbrand™ Registradores gráficos de temperatura Traceable™
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
35.26€ - 41.70€
Especificaciones
Exactitud ± 1°C/± 2°F
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST
Batería, tipo Alcalinas AA
Intervalo de temperatura (imperial) -20°F a +100°F
Altura (imperial) 2,5 in
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11719795
Ver documentos
Fisherbrand™
90029-85
Registrador de 40 días Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11709795
Ver documentos
Fisherbrand™
90029-83
Registrador de 10 días
41.70€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
15204006
Ver documentos
Fisherbrand™
4220
Registrador de 5 días Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Proporciona un registro permanente, que es fácil de leer, duplicar, enviar por fax, escanear y archivar.Los registradores gráficos de temperatura Traceable Fisherbrand son registradores desechables de un solo uso para controlar las temperaturas en refrigeradores, salas de suministro, almacenes de alimentos, almacenes de productos químicos, cuartos de animales, incubadoras, mercancías en tránsito, cámaras transitables, materiales biológicos y plantas de fabricación.
  • Carcasa de plástico ABS resistente a impactos
  • Eliminan el uso de engorrosos rotuladores, instrumentos caros, software confuso y la necesidad de formación
  • Muestran la temperatura en formato de °F y °C en un gráfico grande de 14 cm de diámetro (5.5 pulg)
  • El motor alimentado por batería gira el gráfico con una precisión de ± 1 segundo por día
  • El gráfico, fácil de leer, muestra la temperatura y la hora y el día de la incidencia
  • La ventana transparente del registrador permite la visualización de la temperatura actual y del historial
  • Registros de 5, 10 o 40 días
  • El gráfico, el marcador y la batería están precargados: simplemente tire de la lengüeta para comenzar el registro
  • El sello antimanipulación mantiene la integridad de la unidad y de los resultados
  • La carcasa mide 13.3 de L × 9.8 de An × 6.4 de Al cm (3.87 × 2.5 × 5.25 pulg)
Order Info
Peso: 312 g (11 oz); Medidas de la funda de 13.3 de L x 9.8 de An x 6.4 cm de Al cm (5.25 x 3.87 x 2.5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Specifications
Specifications
± 1°C/± 2°F
Alcalinas AA
2,5 in
Una pila alcalina «AA»”“
Bimetálico
11 oz
3,87 in
ISO 17025, NIST
-20°F a +100°F
6,4cm
5 días
-28° a +38°C
312 g
9,8cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.