Learn More
Ácido trans-2,4-diclorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
25.80€ - 254.00€
CAS | 20595-45-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6Cl2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 217.045 |
Número MDL | MFCD00004373 |
Clave InChI | MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N |
Sinónimo | 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid |
PubChem CID | 688026 |
Nombre IUPAC | ácido (E)-3-(2,4-diclorofenil)prop-2-enoico |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11434914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.06 |
5 g | N/A | ||||||
11444914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.14 |
25 g | N/A | ||||||
11454914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
20595-45-3 | |
217.045 | |
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N | |
688026 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O |
C9H6Cl2O2 | |
MFCD00004373 | |
2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid | |
ácido (E)-3-(2,4-diclorofenil)prop-2-enoico |
Especificaciones
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid | |
233°C to 235°C | |
MFCD00004373 | |
2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O | |
217.045 | |
217.05 |
20595-45-3 | |
C9H6Cl2O2 | |
1369152 | |
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N | |
ácido (E)-3-(2,4-diclorofenil)prop-2-enoico | |
688026 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GD8575000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes