Learn More
trans-2,5-Dimetilpiperacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
36.30€ - 366.00€
CAS | 2815-34-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14N2 |
Peso molecular (g/mol) | 114.192 |
Número MDL | MFCD00070516 |
Clave InChI | NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N |
Sinónimo | trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # |
PubChem CID | 220672 |
Nombre IUPAC | (2R,5S)-2,5-dimetilpiperacina |
SMILES | CC1CNC(CN1)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.06 |
5 g |
36.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11496376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.14 |
25 g |
124.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11406386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.22 |
100 g |
366.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
2815-34-1 | |
114.192 | |
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N | |
220672 | |
CC1CNC(CN1)C |
C6H14N2 | |
MFCD00070516 | |
trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # | |
(2R,5S)-2,5-dimetilpiperacina |
Especificaciones
trans-2,5-Dimethylpiperazine | |
115°C to 119°C | |
58°C (136°F) | |
MFCD00070516 | |
79886 | |
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N | |
(2R,5S)-2,5-dimetilpiperacina | |
220672 | |
98% |
2815-34-1 | |
162°C to 165°C | |
C6H14N2 | |
UN2925 | |
trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # | |
CC1CNC(CN1)C | |
114.192 | |
114.19 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H228-H312
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Sólido inflamable.
Nocivo en contacto con la piel.
P210-P240-P241-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H312-H314-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TL5950000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes