Learn More
Ácido trans-4-(aminometil)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
53.90€ - 555.00€
CAS | 1197-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H15NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 157.213 |
Número MDL | MFCD00001466 |
Clave InChI | GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron |
PubChem CID | 5526 |
Nombre IUPAC | Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico |
SMILES | C1CC(CCC1CN)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11490347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.09 |
10 g |
53.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11400357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.18 |
50 g |
170.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11410357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.30 |
250 g |
555.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIt is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
Solubility
Soluble in water (167 mg/ml), ethanol (<1mg/mL at 25°C). Very slightly soluble in ether, DMSO (<1mg/mL at 25°C), and alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
1197-18-8 | |
157.213 | |
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N | |
5526 | |
C1CC(CCC1CN)C(=O)O |
C8H15NO2 | |
MFCD00001466 | |
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron | |
Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico |
Especificaciones
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid | |
1197-18-8 | |
MFCD00001466 | |
14,9569 | |
Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol. | |
C1CC(CCC1CN)C(=O)O | |
157.213 | |
157.21 |
>300°C | |
C8H15NO2 | |
2207452 | |
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron | |
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico | |
5526 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-818-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU8400000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes