Learn More
Tricina, grado de electroforesis, MP Biomedicals
5704-04-1 Pureza: >>>99 % Metalmetales pesados (como Pb): <<10 ppm pKa a 25 °C = 8,1 tampón biológico
136.00€ - 885.00€
CAS 5704-04-1
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11431632
Ver documentos
MP Biomedicals
04807413
100 g
136.00€
100 g
11441632
Ver documentos
MP Biomedicals
04807416
250 g
273.00€
250 g
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
11451632
Ver documentos
MP Biomedicals
04807420
1 kg
885.00€
1 Kg
5704-04-1
179.17
79784
ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
C6H13NO5
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:39063
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Tricine
C6H13NO5
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
5704-04-1
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
79784
Electroforesis