Learn More
Trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 998-30-1 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
56.05€ - 568.00€
CAS | 998-30-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H16O3Si |
Peso molecular (g/mol) | 164.28 |
Número MDL | MFCD00009061 |
Clave InChI | PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified |
PubChem CID | 6327710 |
Nombre IUPAC | trietoxisilicio |
SMILES | CCO[Si](OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10163294
|
Thermo Scientific Acros
164810100 |
10 g | Frasco de vidrio |
56.05€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10366834
|
Thermo Scientific Acros
164810500 |
50 g | Frasco de vidrio |
178.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13428398
|
Thermo Scientific Acros
164812500 |
250 g | Frasco de vidrio |
568.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
998-30-1 | |
164.28 | |
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N | |
6327710 | |
CCO[Si](OCC)OCC |
C6H16O3Si | |
MFCD00009061 | |
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified | |
trietoxisilicio |
Especificaciones
Triethoxysilane | |
-170.0°C | |
0.8900g/mL | |
26°C | |
94% min. (GC) | |
(C2H5O)3SiH | |
MFCD00009061 | |
11,554; 17,366 | |
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified | |
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N | |
trietoxisilicio | |
6327710 | |
95% |
998-30-1 | |
De incoloro a amarillo | |
134.0°C to 135.0°C | |
Auténtico | |
C6H16O3Si | |
1.3762 | |
01,334 | |
0.89 | |
Solubility in water: reacts | |
CCO[Si](OCC)OCC | |
164.28 | |
164.28 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-650-7
- Triethoxysilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.