Learn More
Solución de trietilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12902225
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 051 100
100 mL
54.00€
100 ml
12912225
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 051 250
250 mL
77.00€
250 ml
12922225
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 051 500
500 mL
114.00€
500 ml
121-44-8
101.193
8471
N,N-dietilletanamina
C6H15N
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:35026
CCN(CC)CC
Especificaciones
Triethylamine
121-44-8
C6H15N
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CCN(CC)CC
H2O
8471
Frasco
Líquido
1 g/L
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
N,N-dietilletanamina
101.193
CHEBI:35026
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)