Learn More
Hidróxido de trifenilestaño, Thermo Scientific™
42.21€ - 131.00€
CAS 76-87-9
Fórmula molecular C18H18OSn
Peso molecular (g/mol) 369.05
Número MDL MFCD00013928
Clave InChI ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
Nombre IUPAC trifeniltina; hidrato
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11384859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071177.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11394859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071177.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
76-87-9
369.05
ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
6327657
O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C18H18OSn
MFCD00013928
triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
trifeniltina; hidrato
Especificaciones
Triphenyltin hydroxide
122°C to 124°C
C18H18OSn
MFCD00013928
14,9745
Slightly soluble in alcohol, toluene
O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
369.05
367.01
76-87-9
Blanco
(C6H5)3SnOH
UN3146
triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
trifeniltina; hidrato
6327657
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H330-H372-H351-H361-H318-H315-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye damage.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311-H315-H318-H330-H335-H351-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 200-990-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes