Learn More
Tripropargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
52.20€ - 733.00€
CAS 6921-29-5
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.178
Numero MDL MFCD00008577
InChI Key ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC Name N,N-bis(prop-2-inil)prop-2-in-1-amina
SMILES C#CCN(CC#C)CC#C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
15420298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.03
1 g
52.20€
1 g
15430298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.06
5 g
188.00€
5 g
15440298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53459.14
25 g
733.00€
25 g
Descripción
Descripción
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tripropargilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
6921-29-5
131.178
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
23351
C#CCN(CC#C)CC#C
C9H9N
MFCD00008577
tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
N,N-bis(prop-2-inil)prop-2-in-1-amina
Especificaciones
Tripropargylamine
0.927
57°C (135°F)
(HC≡CCH2)3N
MFCD00008577
tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
C#CCN(CC#C)CC#C
131.178
131.18
6921-29-5
79°C to 85°C (11 mmHg)
C9H9N
1.484
UN1993
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
N,N-bis(prop-2-inil)prop-2-in-1-amina
23351
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 230-038-5
missing translation for 'rtecsNumber' : YK7660000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes