Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
45.00€ - 64.40€
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15444909
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62551.AP
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15454909
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62551.K2
1 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La solución de tampón TRIS de 1,0 M con un pH de 7,5 se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00004679
6503
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Especificaciones
TRIS buffer soln.
0.5 M
Líquido
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
6503
77-86-1
9.0
C4H11NO3
Soluble in water and organic solvents.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes