Learn More
Tetrafluoroborato de tropilio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177.94 g/mol
177.00€ - 1630.00€
CAS 27081-10-3
Fórmula molecular C7H7BF4
Peso molecular (g/mol) 177.94
Número MDL MFCD00013402
Clave InChI SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
Nombre IUPAC ciclohepta-1,3,5-trieno; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11427946
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.06
5 g
177.00€
5 g
11437946
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.14
25 g
584.00€
25 g
11447946
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.22
100 g
1630.00€
100 g
Descripción
Descripción
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante implicado en reacciones de Retro-Buchner para la síntesis de arilciclopropanos, α-cianación de iminas, transformaciones electroquímicas redox y activación oxidativa C-H de aldehídos alifáticos.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes y agua/humedad.
Especificaciones
27081-10-3
177.94
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
152926
F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
C7H7BF4
MFCD00013402
tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
ciclohepta-1,3,5-trieno; tetrafluoroborato
Especificaciones
Tropylium tetrafluoroborate
∼240°C (decomposition)
MFCD00013402
3574512
tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
ciclohepta-1,3,5-trieno; tetrafluoroborato
152926
97%
27081-10-3
C7H7BF4
UN1759
Moisture sensitive
Soluble in hot methanol.
F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
177.94
177.94
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 248-214-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío
Nombre del producto
  • Tropylium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tropylium tetrafluoroborate