Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos
El bloque de tubo OHAUS™ está construido de plástico Valox 357 y alberga una variedad de tubos.
Marca: OHAUS™ 30400136
404.51 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
- Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
Especificaciones
Bloque para 4 tubos cónicos de 50 ml | |
Tubos cónicos | |
4 | |
50 ml | |
10,2 x 14,5 x 12,2 cm | |
10,20 cm | |
14,50 cm | |
12,200 cm | |
10,20 cm |
Agitador | |
Plástico Valox 357 | |
Bloque | |
10,20 cm x 14,50 cm | |
4,00 in | |
5,70 in | |
4,80 in | |
4,00 in |